Imprimer

3-Amino-5-hydroxybenzoic acid 97%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD84285-250MGEA 39 EUR
BLDPBD84285-250MG BLDPBD84285-1G BLDPBD84285-5G BLDPBD84285-100MG
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid 97%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₇H₇NO₃
Poids moléculaire: 153,1354 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797571
Numéro CAS: 76045-71-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR