Imprimer
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 96%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD8466-100GEA 276 EUR
BLDPBD8466-100G BLDPBD8466-1G BLDPBD8466-25G BLDPBD8466-5G BLDPBD8466-10G
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 96%
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule: C₁₁H₁₁BO₃
Poids moléculaire: 202,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093087
Numéro CAS: 156641-98-4