Imprimer

3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD84944-25GEA 84 EUR
BLDPBD84944-25G BLDPBD84944-1G BLDPBD84944-10G BLDPBD84944-5G BLDPBD84944-0.025G BLDPBD84944-100G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₆H₃BrF₃NO
Poids moléculaire: 241,995 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02691223
Numéro CAS: 76041-73-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR