Imprimer

3-Bromo-5-methylbenzenesulphonyl chloride 97%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD85221-250MGEA 33 EUR
BLDPBD85221-250MG BLDPBD85221-1G BLDPBD85221-10G BLDPBD85221-5G
3-Bromo-5-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
3-Bromo-5-methylbenzenesulphonyl chloride

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₇H₆BrClO₂S
Poids moléculaire: 269,543 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781544
Numéro CAS: 885520-33-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR