Imprimer

3'-Bromoacetanilide 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD85270-100GEA 191 EUR
BLDPBD85270-100G BLDPBD85270-25G BLDPBD85270-1G BLDPBD85270-5G
3'-Bromoacetanilide 98%
3'-Bromoacetanilide

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₈H₈BrNO
Poids moléculaire: 214,0592 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00461391
Numéro CAS: 621-38-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR