3-Bromobenzamide 98%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₇H₆BrNO Poids moléculaire: 200,04 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017127 Numéro CAS: 22726-00-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...