Imprimer
N-Fmoc-D-valine 99%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD8588-25GEA 23 EUR
BLDPBD8588-25G BLDPBD8588-500G BLDPBD8588-5G BLDPBD8588-0.025G BLDPBD8588-1G BLDPBD8588-100G BLDPBD8588-10G
N-Fmoc-D-valine 99%
N-Fmoc-D-valine
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₂₀H₂₁NO₄
Poids moléculaire: 339,39 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062953
Numéro CAS: 84624-17-9