Imprimer
3-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD85940-250MGEA 27 EUR
BLDPBD85940-250MG BLDPBD85940-1G
3-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde 97%
3-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₇H₅ClO₂
Poids moléculaire: 156,5664 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08234659
Numéro CAS: 1829-33-0