Imprimer

3-Chloro-5-iodobenzonitrile 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD85947-1GEA 22 EUR
BLDPBD85947-1G BLDPBD85947-5G BLDPBD85947-100G BLDPBD85947-25G
3-Chloro-5-iodobenzonitrile 98%
3-Chloro-5-iodobenzonitrile

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₇H₃ClIN
Poids moléculaire: 263,4629 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00672974
Numéro CAS: 289039-30-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR