Imprimer
L-Glutamic acid 5-methyl ester 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD8630-25GEA 11 EUR
BLDPBD8630-25G BLDPBD8630-100G BLDPBD8630-1G BLDPBD8630-10G BLDPBD8630-1000G BLDPBD8630-500G BLDPBD8630-5G
L-Glutamic acid 5-methyl ester 97%
L-Glutamic acid 5-methyl ester
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule: C₆H₁₁NO₄
Poids moléculaire: 161,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002632
Numéro CAS: 1499-55-4