Imprimer
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline 95%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD86487-5GEA 21 EUR
BLDPBD86487-5G BLDPBD86487-100G BLDPBD86487-25G
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline 95%
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule: C₉H₁₃NO
Poids moléculaire: 151,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051779
Numéro CAS: 15799-79-8