Imprimer

6-Indoleboronic acid 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD8660-5GEA 170 EUR
BLDPBD8660-5G BLDPBD8660-100MG BLDPBD8660-1G BLDPBD8660-250MG
6-Indoleboronic acid 97%
6-Indoleboronic acid

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₈H₈BNO₂
Poids moléculaire: 160,97 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095176
Numéro CAS: 147621-18-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR