Imprimer

3-Ethyl-2-methylbenzothiazolium iodide 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD86619-1GEA 22 EUR
BLDPBD86619-1G BLDPBD86619-100G BLDPBD86619-5G BLDPBD86619-25G
3-Ethyl-2-methylbenzothiazolium iodide 98%
3-Ethyl-2-methylbenzothiazolium iodide

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₁₀H₁₂INS
Poids moléculaire: 305,1785 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044134
Numéro CAS: 3119-93-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR