Imprimer

3-Fluoro-5-iodoaniline 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD86901-5GEA 157 EUR
BLDPBD86901-5G BLDPBD86901-10G BLDPBD86901-25G BLDPBD86901-1G BLDPBD86901-100G
3-Fluoro-5-iodoaniline 97%
3-Fluoro-5-iodoaniline

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₆H₅FIN
Poids moléculaire: 237,02 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04116466
Numéro CAS: 660-49-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR