Imprimer

3-Iodo-1H-indazole 95%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD87440-10GEA 82 EUR
BLDPBD87440-10G BLDPBD87440-25G BLDPBD87440-5G BLDPBD87440-1G BLDPBD87440-250MG BLDPBD87440-100MG BLDPBD87440-100G
3-Iodo-1H-indazole 95%
3-Iodo-1H-indazole

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₇H₅IN₂
Poids moléculaire: 244,0325 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04972469
Numéro CAS: 66607-27-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR