Imprimer
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole 97%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD87496-1GEA 25 EUR
BLDPBD87496-1G BLDPBD87496-25G BLDPBD87496-250MG BLDPBD87496-5G BLDPBD87496-0.025G
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole 97%
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₇H₄IN₃O₂
Poids moléculaire: 289,0300 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07781652
Numéro CAS: 70315-70-7