Imprimer

3-Methylisonicotinic acid 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD88079-5GEA 134 EUR
BLDPBD88079-5G BLDPBD88079-1G BLDPBD88079-25G BLDPBD88079-10G BLDPBD88079-250MG
3-Methylisonicotinic acid 97%
3-Methylisonicotinic acid

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₇H₇NO₂
Poids moléculaire: 137,1360 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128870
Numéro CAS: 4021-12-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR