Imprimer
3-Butoxypropionitrile 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD88424-25GEA 19 EUR
BLDPBD88424-25G BLDPBD88424-100G BLDPBD88424-5G
3-Butoxypropionitrile 98%
3-Butoxypropionitrile
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₇H₁₃NO
Poids moléculaire: 127,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045643
Numéro CAS: 6959-71-3