Imprimer

Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD89798-1GEA 120 EUR
BLDPBD89798-1G BLDPBD89798-5G BLDPBD89798-250MG BLDPBD89798-25G BLDPBD89798-100MG BLDPBD89798-50MG
Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate 97%
Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₁₀H₉BrO₃
Poids moléculaire: 257,081 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08062347
Numéro CAS: 56893-25-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR