Imprimer
4-(2-Bromoethyl)tetrahydropyran 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD89819-250MGEA 71 EUR
BLDPBD89819-250MG BLDPBD89819-5G BLDPBD89819-100MG BLDPBD89819-1G
4-(2-Bromoethyl)tetrahydropyran 97%
4-(2-Bromoethyl)tetrahydropyran
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₇H₁₃BrO
Poids moléculaire: 193,0800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800414
Numéro CAS: 4677-20-7