Imprimer

1H-Imidazol-4-ylacétonitrile 97%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD90839-250MGEA 33 EUR
BLDPBD90839-250MG BLDPBD90839-1G BLDPBD90839-5G
1H-Imidazol-4-ylacétonitrile 97%
1H-Imidazol-4-ylacétonitrile

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₅H₅N₃
Poids moléculaire: 107,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070306
Numéro CAS: 18502-05-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR