Imprimer
4-(Methylthio)benzonitrile 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD91436-5GEA 38 EUR
BLDPBD91436-5G BLDPBD91436-1G BLDPBD91436-25G
4-(Methylthio)benzonitrile 98%
4-(Methylthio)benzonitrile
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₈H₇NS
Poids moléculaire: 149,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010381
Numéro CAS: 21382-98-9