Imprimer
4-(Methylthio)benzylamine 98+%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD91439-100MGEA 38 EUR
BLDPBD91439-100MG BLDPBD91439-1G BLDPBD91439-250MG
4-(Methylthio)benzylamine 98+%
4-(Methylthio)benzylamine
Formule: C₈H₁₁NS
Poids moléculaire: 153,2500 g/mol
Numéro MDL: MFCD01310831
Numéro CAS: 83171-39-5