Imprimer

N-Isopropyl 4-boronobenzenesulphonamide 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD91505-1GEA 146 EUR
BLDPBD91505-1G BLDPBD91505-250MG
N-Isopropyl 4-boronobenzenesulphonamide 98%
N-Isopropyl 4-boronobenzenesulphonamide

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₉H₁₄BNO₄S
Poids moléculaire: 243,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363752
Numéro CAS: 850589-31-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR