Imprimer

4,4'-Diphenyl-2,2'-bipyridine 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD92280-5GEA 527 EUR
BLDPBD92280-0.025G BLDPBD92280-5G BLDPBD92280-25G BLDPBD92280-250MG BLDPBD92280-1G BLDPBD92280-100MG
4,4'-Diphenyl-2,2'-bipyridine 98%
4,4'-Diphenyl-2,2'-bipyridine

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₂₂H₁₆N₂
Poids moléculaire: 308,376 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006421
Numéro CAS: 6153-92-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR