Imprimer

(-)-DIOP 98% 99%ee

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD9295-25GEA 1350 EUR
BLDPBD9295-25G BLDPBD9295-0.025G BLDPBD9295-100MG BLDPBD9295-250MG BLDPBD9295-1G BLDPBD9295-5G
(-)-DIOP 98% 99%ee
(-)-DIOP

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₃₁H₃₂O₂P₂
Poids moléculaire: 498,532 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014107
Numéro CAS: 32305-98-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR