Imprimer

4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzene chloride 95%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD93091-250MGEA 94 EUR
BLDPBD93091-250MG BLDPBD93091-100MG BLDPBD93091-1G
4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzene chloride 95%
4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzene chloride

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₇H₈Cl₃NO
Poids moléculaire: 228,5035 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01114587
Numéro CAS: 15256-10-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR