Imprimer

4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD94450-250MGEA 54 EUR
BLDPBD94450-250MG BLDPBD94450-1G BLDPBD94450-5G
4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene
Formule: C₁₃H₁₀FNO₃
Poids moléculaire: 247,2200 g/mol
Numéro MDL: MFCD04115634
Numéro CAS: 221040-07-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR