Imprimer
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride 96%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD94659-500GEA 93 EUR
BLDPBD94659-500G BLDPBD94659-1000G BLDPBD94659-5G BLDPBD94659-10G BLDPBD94659-25G BLDPBD94659-100G
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride 96%
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule: C₁₂H₅BrO₃
Poids moléculaire: 277,0703 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006927
Numéro CAS: 81-86-7