Imprimer

4-Bromo-2-ethylaniline 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD94842-25GEA 64 EUR
BLDPBD94842-25G BLDPBD94842-1G BLDPBD94842-10G BLDPBD94842-0.025G BLDPBD94842-5G
4-Bromo-2-ethylaniline 98%
4-Bromo-2-ethylaniline

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₈H₁₀BrN
Poids moléculaire: 200,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041434
Numéro CAS: 45762-41-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR