Imprimer

3-Chloro-4-methoxybenzyl bromide 95%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD95264-100MGEA 10 EUR
BLDPBD95264-100MG BLDPBD95264-250MG
3-Chloro-4-methoxybenzyl bromide 95%
3-Chloro-4-methoxybenzyl bromide

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₈H₈BrClO
Poids moléculaire: 235,506 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06858766
Numéro CAS: 320407-92-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR