Imprimer

5-Nitropyridine-2-ol 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD9552-10GEA 9 EUR
BLDPBD9552-10G BLDPBD9552-500G BLDPBD9552-25G BLDPBD9552-100G BLDPBD9552-5G
5-Nitropyridine-2-ol 98%
5-Nitropyridine-2-ol

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₅H₄N₂O₃
Poids moléculaire: 140,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006276
Numéro CAS: 5418-51-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR