Imprimer

3-Nitropyridine-4-ol 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD9553-100GEA 61 EUR
BLDPBD9553-100G BLDPBD9553-25G BLDPBD9553-10G BLDPBD9553-5G BLDPBD9553-500G
3-Nitropyridine-4-ol 95%
3-Nitropyridine-4-ol

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₅H₄N₂O₃
Poids moléculaire: 140,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128874
Numéro CAS: 5435-54-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR