Imprimer
Methyl-2-aminothiazole-4-carboxylate 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD9603-500GEA 323 EUR
BLDPBD9603-500G BLDPBD9603-5G BLDPBD9603-25G BLDPBD9603-100G BLDPBD9603-1G BLDPBD9603-10G
Methyl-2-aminothiazole-4-carboxylate 97%
Methyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₅H₆N₂O₂S
Poids moléculaire: 158,1800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00622441
Numéro CAS: 118452-04-3