Imprimer
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD9615-250MGEA 24 EUR
BLDPBD9615-250MG BLDPBD9615-5G BLDPBD9615-25G BLDPBD9615-1G
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole 98%
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formule: C₅H₇NO₂
Poids moléculaire: 113,11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00085129
Numéro CAS: 35166-33-7