Imprimer

6-Methyl-4-quinazolone 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD97802-25GEA 521 EUR
BLDPBD97802-25G BLDPBD97802-1G BLDPBD97802-5G BLDPBD97802-250MG
6-Methyl-4-quinazolone 95%
6-Methyl-4-quinazolone

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₉H₈N₂O
Poids moléculaire: 160,1726 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673185
Numéro CAS: 19181-53-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR