Imprimer
Fluorure de 3-amino-4-méthoxyphénylsulfonyle 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD98561-250MGEA 55 EUR
BLDPBD98561-250MG BLDPBD98561-1G BLDPBD98561-100MG
Fluorure de 3-amino-4-méthoxyphénylsulfonyle 95%
Fluorure de 3-amino-4-méthoxyphénylsulfonyle
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule: C₇H₈FNO₃S
Poids moléculaire: 205,2100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007417
Numéro CAS: 498-74-8