Imprimer

4-Methoxypyridine-2-carbonitrile 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD98625-250MGEA 22 EUR
BLDPBD98625-250MG BLDPBD98625-1G BLDPBD98625-10G BLDPBD98625-5G BLDPBD98625-25G
4-Methoxypyridine-2-carbonitrile 97%
4-Methoxypyridine-2-carbonitrile

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₇H₆N₂O
Poids moléculaire: 134,1400 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08062857
Numéro CAS: 36057-44-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR