Imprimer

4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD99413-1GEA 7 EUR
BLDPBD99413-1G BLDPBD99413-100G BLDPBD99413-25G BLDPBD99413-500G BLDPBD99413-5G BLDPBD99413-10G
4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₄H₃N₃O₄
Poids moléculaire: 157,085 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00090899
Numéro CAS: 5334-40-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR