Imprimer

4-Octanol 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD99710-5GEA 125 EUR
BLDPBD99710-5G BLDPBD99710-25G BLDPBD99710-1G
4-Octanol 98%
4-Octanol

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₈H₁₈O
Poids moléculaire: 130,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014409
Numéro CAS: 589-62-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR