Imprimer
N,N-Dimethylformamide-[carbonyl-¹³C] (99% ¹³C )
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PROOCIL-CLM-503-1EA 2090 EUR
PROOCIL-CLM-503-1
N,N-Dimethylformamide-[carbonyl-¹³C] (99% ¹³C )
N,N-Dimethylformamide-[carbonyl-¹³C]
Formule: HCOON(CH₃)₂
Numéro CAS: 32488-43-0
UN: 2265
ADR: 3,III