L'isolement de l'ADN chromosomique à poids moléculaire élevé constitue la première étape du clonage moléculaire dans la mesure où il constitue la source des gènes dans les cellules. Cette expérience utilise des LyphoCells et des réactifs pour l'extraction de l'ADN afin d'isoler l'ADN chromosomique de l'E. coli. Une fois enroulé à partir de la solution, l'ADN peut être dissous et analysé par électrophorèse sur gel d'agarose dans le cadre d'une activité supplémentaire facultative en laboratoire.
- Pour 5 groupes de laboratoire
- Réalisation : 60 minutes
Autres éléments nécessaires : bain-marie, isopropanol de 95 à 100%. Pour l'électrophorèse facultative : cuve d'électrophorèse, alimentation, micropipettes à volume réglable 5 à 50 µl ou à volume fixe 40 µl et caisson lumineux blanc.
Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, LyphoCells, différentes solutions et tampons, poudre d'agarose et colorants.