Imprimer
Kit d'expérimentation, empreinte génétique humaine de VNTR basée sur la PCR
Fournisseur: EDVOTEK EUROPE LTD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EDVO334EA 284 EUR
EDVO334
Kit d'expérimentation, empreinte génétique humaine de VNTR basée sur la PCR
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de PCR
Dans l'empreinte génétique, le nombre variable de répétitions en tandem (VNTR) sert à identifier les individus. Avec ce kit, les étudiants se classent eux-mêmes d'après le locus D1S80 du chromosome 1. Cette région contient entre 14 et 40 copies d'une répétition de 16 paires de bases.
  • Pour 25 étudiants
  • Installation : 30 minutes ; PCR : 2 heures ou toute la nuit ; électrophorèse : 45 minutes
Autres éléments nécessaires : micropipettes (5 à 50 µl) avec pointes, bain-marie, thermocycleur, cuve d'électrophorèse et alimentation.
Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, protéinase K, billes PCR, ADN contrôle et amorces, microtubes, agent de chélation, agarose, échelle d'ADN, solution de chargement de gel, colorant de chargement de gel, tampon pour électrophorèse et colorant en gel.