Imprimer
Kits d'expérimentation, génotypage des drosophiles par PCR
Fournisseur: Edvotek
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EDVO337EA 240 EUR
EDVO337
Kits d'expérimentation, génotypage des drosophiles par PCR
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de PCR
Les étudiants acquièrent des connaissances sur les polymorphismes de l'ADN en amplifiant des régions de l'ADN différentes entre les drosophiles sauvages et mutantes. Les ADN amplifiés chez les mouches de type sauvage et les mouches aux yeux blancs sont séparés par électrophorèse sur gel d'agarose puis analysés.
Informations de livraison: Kit includes instructions, PCR beads, primers, DNA extraction buffer, 200 bp ladder, proteinase K, Drosophila (wild-type and white-eye), agarose, electrophoresis buffer, and gel stain.