Imprimer
Tampon de réaction pour les enzymes de restriction
Fournisseur: Edvotek
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EDVO610EA 14.4 EUR
EDVO610
Tampon de réaction pour les enzymes de restriction
Tampon de réaction concentré (2 ml) pour les enzymes de restriction. Suffisant pour 200 réactions. À stocker au congélateur.