Imprimer
Kit Ready-to-Load™, recherche de mon père
Fournisseur: Edvotek
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Ready-to-Load™
EDVOS-49EA 82.6 EUR
EDVOS-49
Kit Ready-to-Load™, recherche de mon père
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de génétique
Résoudre le mystère de deux garçons séparés de leurs parents 10 ans plus tôt. Leur mère biologique est identifiée par son ADN mitochondrial et leur père biologique, par son ADN chromosomique.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 45 minutes
Autres éléments nécessaires : cuve d'électrophorèse et alimentation.
Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons de colorants Ready-to-Load™, poudre d'agarose, solution de chargement de gel, tampon pour électrophorèse et pipettes de transfert à micropointes.