Cette expérience présente la théorie chromatographique et les méthodes de chromatographie sur couche mince (CCM). Les colorants mélangés sont séparés sur une plaque de CCM en cellulose à l'aide de différents systèmes de solvants.
- Pour 8 groupes de laboratoire
- Plaques à godets : 20 minutes ; séparation CCM : 5 minutes
Autres éléments nécessaires : pipettes de 5 ou 10 ml.
Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons, réactifs et solvants, plaque de CCM en cellulose, pipettes capillaires de 5 µl.