Imprimer
Kits d'expérimentation, principes de la catalyse enzymatique
Fournisseur: Edvotek
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EDVO282EA 175 EUR
EDVO282
Kits d'expérimentation, principes de la catalyse enzymatique
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de biochimie
Cette expérience facile et sûre permet aux étudiants de découvrir la catalyse enzymatique, la nature de l'action des enzymes et la relation entre la fonction et la structure des protéines. Ils doivent effectuer un dosage enzymatique et déterminer la vitesse de la réaction enzymatique.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 30 à 45 minutes
Autres éléments nécessaires : spectrophotomètre à longueurs d'ondes visibles ; pipettes 1 ml, 5 ml et 10 ml ; papier graphique linéaire.
Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, solution de catalase, peroxyde d'hydrogène, tampon phosphate, réactif test, solution d'acidification, amplificateur de couleur et développeur.