La modification génétique des plantes est un aspect de la biotechnologie sujet à controverse. Toutes les expériences réalisées sur les plantes commencent par l'établissement de cellules végétales dans des cultures. Cela implique la dédifférenciation des cellules végétales pour former des « cellules souches » des plantes. Dans le cadre de cette expérience, les étudiants réalisent des cultures cellulaires de violettes africaines à partir des feuilles. Ils utilisent ensuite des régulateurs de croissance végétale pour stimuler la croissance des racines à partir des cellules cultivées et produire une plante mature.
- Pour 10 groupes de laboratoire
- Réalisation : 60 minutes, puis plusieurs semaines de croissance
Autres éléments nécessaires : violette d'Afrique (Saintpaulia ionantha).
Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, début de la pousse et milieu de culture d'élongation, Tween®, boîtes de Petri, récipients de culture et pastilles de tourbe.