Imprimer
Lunettes de sécurité, Mamba
Fournisseur: Bollé Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Mamba
111-0470EA 12.2 EUR
111-0470
Lunettes de sécurité, Mamba
Lunettes
Lunettes de sécurité au design sportif, monoculaire avec champ de vision panoramique.
  • Branches en injection bi-matière, confortables
  • Idéales pour être portées en permanence
  • Pont de nez anti-glisse
  • Protection supérieure
Poids: 25 g
Certifications: EN 166, EN 170, EN 172 (verres teintés)
Informations de livraison: Fournies avec un cordon ajustable